Stampa…
N-Methyl-N-[(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918542-1G OR918542-250MG
APOSOR918542-1GEA 684 EUR
APOSOR918542-1G APOSOR918542-250MG
N-Methyl-N-[(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine 95%
N-Methyl-N-[(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine
Formula: C₉H₁₇N₃
Peso molecolare: 167,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277101
CAS Number: 956208-04-1