Stampa…
2-(2,3-Dichlorophenyl)ethanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918460-10G OR918460-1G OR918460-5G
APOSOR918460-10GEA 314 EUR
APOSOR918460-10G APOSOR918460-1G APOSOR918460-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)ethanol 96%
2-(2,3-Dichlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112742
CAS Number: 114686-85-0