4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₁₈O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036607 CAS Number: 16409-43-1 |