Stampa…
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918388-10G OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-10GEA 466 EUR
APOSOR918388-10G APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253192
CAS Number: 4925-88-6