Stampa…
3-Metil-4-eptanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 551 EUR
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Metil-4-eptanone 95%
3-Metil-4-eptanone
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 156 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048721
CAS Number: 15726-15-5