Stampa…
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918350-1G OR918350-250MG
APOSOR918350-1GEA 66.7 EUR
APOSOR918350-1G APOSOR918350-250MG
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832981
CAS Number: 901310-02-9