Stampa…
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918346-25G OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA 248 EUR
APOSOR918346-25G APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036631
CAS Number: 25564-22-1