Stampa…
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 401 EUR
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864294
CAS Number: 1177332-23-8