2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918316-10G
OR918316-1G
OR918316-5G
APOSOR918316-10GEA
105
EUR
APOSOR918316-10G
APOSOR918316-1G
APOSOR918316-5G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Formula:
C₁₀H₉ClN₂ Peso molecolare: 192,65 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09807547 CAS Number: 109113-72-6 |