Stampa…
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-3-methoxybenzoate
OR918235-1G OR918235-5G
APOSOR918235-1GEA 72.7 EUR
APOSOR918235-1G APOSOR918235-5G
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113109
CAS Number: 5121-34-6