Stampa…
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918215-1G OR918215-2G
APOSOR918215-1GEA 524 EUR
APOSOR918215-1G APOSOR918215-2G
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496492
CAS Number: 52960-57-3