Stampa…
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
OR918206-1G OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-1GEA 93.1 EUR
APOSOR918206-1G APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Densità: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367008
CAS Number: 85483-97-2