Stampa…
1,2:5,6-Diepoxyhexane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5-Hexadiene diepoxide
OR918172-1G OR918172-5G
APOSOR918172-1GEA 62.6 EUR
APOSOR918172-1G APOSOR918172-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane 95%
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,1424 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01723447
CAS Number: 1888-89-7