Stampa…
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918123-100G OR918123-25G
APOSOR918123-100GEA 133 EUR
APOSOR918123-100G APOSOR918123-25G
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038046
CAS Number: 17252-51-6