Stampa…
Isopropyl glycolate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918109-1G OR918109-5G
APOSOR918109-1GEA 78.6 EUR
APOSOR918109-1G APOSOR918109-5G
Isopropyl glycolate 95%
Isopropyl glycolate
Formula: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046747
CAS Number: 623-61-0