Stampa…
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918101-100MG OR918101-1G OR918101-250MG
APOSOR918101-100MGEA 85.7 EUR
APOSOR918101-100MG APOSOR918101-1G APOSOR918101-250MG
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738983
CAS Number: 405928-19-0