Stampa…
3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918100-1G OR918100-250MG
APOSOR918100-1GEA 139 EUR
APOSOR918100-1G APOSOR918100-250MG
3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
3-Bromotetrahydro-2H-pyran
Formula: C₅H₉BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371502
CAS Number: 13047-01-3