Stampa…
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR9181-1G OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA 55.3 EUR
APOSOR9181-1G APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formula: C₉H₁₁BrN₂
Peso molecolare: 227,11 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271892
CAS Number: 230618-41-4