Stampa…
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR918079-1G OR918079-5G
APOSOR918079-1GEA 21.9 EUR
APOSOR918079-1G APOSOR918079-5G
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₅H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04969697
CAS Number: 113336-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III