Stampa…
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918037-1G OR918037-250MG OR918037-5G
APOSOR918037-1GEA 0 EUR
APOSOR918037-1G APOSOR918037-250MG APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253785
CAS Number: 211738-66-8