Methyl (methoxymethylene)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₈O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00128206 CAS Number: 34846-90-7 UN: 3334 ADR: 9,III |