4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methylcyclohexanamine hydrochloride, Hexahydro-p-toluidine Hydrochloride
Formula:
C₇H₁₅N Peso molecolare: 149.66 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051985 CAS Number: 100959-19-1 |