Stampa…
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Glycidyl phenyl ether
OR917934-1G OR917934-5G
APOSOR917934-1GEA 147 EUR
APOSOR917934-1G APOSOR917934-5G
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole 95%
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,1745 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659026
CAS Number: 71031-03-3