Stampa…
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917897-1G OR917897-5G
APOSOR917897-1GEA 34.4 EUR
APOSOR917897-1G APOSOR917897-5G
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
((S)-Piperidin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036291
CAS Number: 41373-39-1