Stampa…
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(5-Methylpyridin-2-yl)pivalamide
OR917877-10G OR917877-1G OR917877-5G
APOSOR917877-10GEA 328 EUR
APOSOR917877-10G APOSOR917877-1G APOSOR917877-5G
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso molecolare: 192,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03374646
CAS Number: 86847-78-1