Stampa…
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)benzoxazole
OR917863-25G OR917863-5G
APOSOR917863-25GEA 166 EUR
APOSOR917863-25G APOSOR917863-5G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160027
CAS Number: 13673-62-6