Stampa…
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 109 EUR
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075338
CAS Number: 20972-36-5