Stampa…
2-Hydroxybenzophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
OR917799-25G OR917799-5G
APOSOR917799-25GEA 221 EUR
APOSOR917799-25G APOSOR917799-5G
2-Hydroxybenzophenone 95%
2-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002216
CAS Number: 117-99-7