Stampa…
Ethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR917786-1G OR917786-5G
APOSOR917786-1GEA 227 EUR
APOSOR917786-1G APOSOR917786-5G
Ethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12180234
CAS Number: 85290-80-8