Stampa…
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917741-1G OR917741-250MG
APOSOR917741-1GEA 632 EUR
APOSOR917741-1G APOSOR917741-250MG
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01662419
CAS Number: 57543-39-2