Stampa…
2,3-Dihydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917737-1G OR917737-250MG OR917737-5G
APOSOR917737-1GEA 64 EUR
APOSOR917737-1G APOSOR917737-250MG APOSOR917737-5G
2,3-Dihydroxybenzonitrile 95%
2,3-Dihydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO₂
Peso molecolare: 135,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261930
CAS Number: 67984-81-0