Stampa…
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917720-1G OR917720-250MG
APOSOR917720-1GEA 127 EUR
APOSOR917720-1G APOSOR917720-250MG
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234398
CAS Number: 34117-90-3