Stampa…
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 787 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀INO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063066
CAS Number: 14173-41-2