Stampa…
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917584-1G OR917584-5G
APOSOR917584-1GEA 77.1 EUR
APOSOR917584-1G APOSOR917584-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C3H4BrN3
Peso molecolare: 161,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109755
CAS Number: 56616-91-2