Stampa…
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
OR917576-1G OR917576-250MG
APOSOR917576-1GEA 488 EUR
APOSOR917576-1G APOSOR917576-250MG
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅ClN₂
Peso molecolare: 116,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233972
CAS Number: 15953-45-4