Stampa…
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917490-1G OR917490-250MG
APOSOR917490-1GEA 292 EUR
APOSOR917490-1G APOSOR917490-250MG
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08361796
CAS Number: 1463-72-5