Stampa…
4-Propylbenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917431-25G OR917431-5G
APOSOR917431-25GEA 596 EUR
APOSOR917431-25G APOSOR917431-5G
4-Propylbenzaldehyde 96%
4-Propylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041870
CAS Number: 28785-06-0