Stampa…
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917429-25G OR917429-5G
APOSOR917429-25GEA 127 EUR
APOSOR917429-25G APOSOR917429-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209515
CAS Number: 7779-78-4