Stampa…
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR917387-25G OR917387-5G
APOSOR917387-25GEA 691 EUR
APOSOR917387-25G APOSOR917387-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formula: C₁₀H₄O₂S₂
Peso molecolare: 220,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927240
CAS Number: 32281-36-0