Stampa…
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917353-1G OR917353-5G
APOSOR917353-1GEA 190 EUR
APOSOR917353-1G APOSOR917353-5G
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045595
CAS Number: 4387-32-0