Stampa…
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917343-1G OR917343-250MG
APOSOR917343-1GEA 464 EUR
APOSOR917343-1G APOSOR917343-250MG
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191361
CAS Number: 114812-34-9