Stampa…
4-Bromo-2-furoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917328-1G OR917328-250MG
APOSOR917328-1GEA 201 EUR
APOSOR917328-1G APOSOR917328-250MG
4-Bromo-2-furoic acid 95%
4-Bromo-2-furoic acid
Formula: C₅H₃BrO₃
Peso molecolare: 190,9800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092494
CAS Number: 3439-02-9