Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₈BrNO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114313 CAS Number: 90725-68-1 UN: 3261 ADR: 8,III |