Stampa…
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((1-Ethoxyethoxy)methyl)oxirane
OR917210-5G OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA 195 EUR
APOSOR917210-5G APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Formula: C₇H₁₄O₃
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22575236
CAS Number: 4416-85-7