Pyrimidin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxypyrimidine
OR917181-100G
OR917181-25G
OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA
297
EUR
APOSOR917181-100G
APOSOR917181-25G
APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Formula:
C4H4N2O Peso molecolare: 96,0874 g/mol Punto di fusione: 163…169 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00038024 CAS Number: 51953-18-5 |