Stampa…
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR917097-1G OR917097-250MG
APOSOR917097-1GEA 437 EUR
APOSOR917097-1G APOSOR917097-250MG
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₈ClN₃
Peso molecolare: 193,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658399
CAS Number: 748796-39-6