Stampa…
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
OR917005-10G OR917005-1G OR917005-5G
APOSOR917005-10GEA 419 EUR
APOSOR917005-10G APOSOR917005-1G APOSOR917005-5G
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234196
CAS Number: 89026-78-8