Stampa…
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916975-1G OR916975-5G
APOSOR916975-1GEA 139 EUR
APOSOR916975-1G APOSOR916975-5G
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Propylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₀N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07186427
CAS Number: 876890-33-4