Stampa…
4-Bromodibenzothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR916957-25G OR916957-50G
APOSOR916957-25GEA 256 EUR
APOSOR916957-25G APOSOR916957-50G
4-Bromodibenzothiophene 98%
4-Bromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₇BrS
Peso molecolare: 263,15 g/mol
Punto di fusione: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683746
CAS Number: 97511-05-2