Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916952-1G OR916952-250MG
APOSOR916952-1GEA 248 EUR
APOSOR916952-1G APOSOR916952-250MG
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371527
CAS Number: 72934-36-2